4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR17061-1G
APOSOR17061-1GEA
21.9
EUR
APOSOR17061-1G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine 95+%
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₆H₅ClN₄ Molecular Weight: 168,58 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07369229 CAS-Nummer: 84955-31-7 |