Ethyl-5-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR17066-500MG
APOSOR17066-500MGEA
424
EUR
APOSOR17066-500MG
Ethyl-5-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl-5-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Molecular Weight: 184,15 g/mol Schmelzpunkt: 146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025771 CAS-Nummer: 36131-46-1 |