1-Boc-7-benzyloxy-3-hydroxymethylindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-(Benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)-1H-indole, N-BOC protected
OR1707-1G
APOSOR1707-1GEA
232
EUR
APOSOR1707-1G
1-Boc-7-benzyloxy-3-hydroxymethylindole 98%
1-Boc-7-benzyloxy-3-hydroxymethylindole
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ Molecular Weight: 353,42 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864726 CAS-Nummer: 914349-16-9 |