Quinoxaline-5-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Quinoxaline-5-carbaldehyde, 5-Formylquinoxaline
OR17071-250MG
APOSOR17071-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR17071-250MG
Quinoxaline-5-carboxaldehyde 95+%
Quinoxaline-5-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₆N₂O Molecular Weight: 158,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00805833 CAS-Nummer: 141234-08-4 |