Ethylen 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1710-80G
APOSOR1710-80GEA 412 EUR
APOSOR1710-80G
Ethylen 99,5%
Ethylen
Formel: C₂H₄
Siedepunkt: –104 °C
Schmelzpunkt: –169 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008604
CAS-Nummer: 74-85-1
EINECS: 200-815-3
UN: 1962
ADR: 2.1,