Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17113-1G
APOSOR17113-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17113-1G
Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate 97%
Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molecular Weight: 340,941 g/mol
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673016
CAS-Nummer: 188813-07-2