Methyl-3-brom-5-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-bromo-5-methoxybenzoate
OR17115-1G
APOSOR17115-1GEA 142 EUR
APOSOR17115-1G
Methyl-3-brom-5-methoxybenzoat
Methyl-3-brom-5-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Siedepunkt: 156…157 °C/4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042779
CAS-Nummer: 56709-70-7