5-Acetamido-2-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic acid, N-Acetyl mesalazine, 5-Acetamidosalicylic acid
OR17121-1G
APOSOR17121-1GEA
0
EUR
APOSOR17121-1G
5-Acetamido-2-hydroxybenzoic acid
5-Acetamido-2-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉NO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00463101 CAS-Nummer: 51-59-2 |