1-Butylimidazol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Butyl-1H-imidazol, N-Butylimidazol, 1-Butyl-1H-imidazol

OR17126-100G
APOSOR17126-100GEA 69.6 EUR
APOSOR17126-100G
1-Butylimidazol 95%
1-Butylimidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,19 g/mol
Siedepunkt: 275 °C
Dichte: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042753
CAS-Nummer: 4316-42-1
EINECS: 224-335-9
UN: 2690
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR