1,4-Dibrombenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 33.5 EUR
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibrombenzol 99%
1,4-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 219…220 °C
Schmelzpunkt: 83…90 °C
Dichte: 1,841 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000089
CAS-Nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR