Oxalsäureethylesterchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
OR17200-100G
APOSOR17200-100GEA
45.1
EUR
APOSOR17200-100G
Oxalsäureethylesterchlorid
Oxalsäureethylesterchlorid
Formel:
C₄H₅ClO₃ Molecular Weight: 136,53 g/mol Siedepunkt: 135 °C Dichte: 1,222 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000706 CAS-Nummer: 4755-77-5 EINECS: 225-285-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...