5-Bromoquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17203-1G OR17203-250MG OR17203-5G
APOSOR17203-1GEA 116 EUR
APOSOR17203-1G APOSOR17203-250MG APOSOR17203-5G
5-Bromoquinoxaline 95%
5-Bromoquinoxaline
Formel: C₈H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181615
CAS-Nummer: 76982-23-5