2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17204-1G
OR17204-100MG
OR17204-5G
APOSOR17204-1GEA
241
EUR
APOSOR17204-1G
APOSOR17204-100MG
APOSOR17204-5G
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₂ Schmelzpunkt: 161…162 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09607735 CAS-Nummer: 1195995-72-2 |