1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17209-1G
APOSOR17209-1GEA
0
EUR
APOSOR17209-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₇BN₂O₂ Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861380 CAS-Nummer: 847818-74-0 |