5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 5-(benzyloxy)-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 5-(Benzyloxy)-3-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole
OR1721-500MG
APOSOR1721-500MGEA
30.6
EUR
APOSOR1721-500MG
5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 95%
5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formel:
C₂₀H₂₀BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864770 CAS-Nummer: 914349-28-3 |