Methyl 4-bromothiophene-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR17259-10G
APOSOR17259-10GEA
42.2
EUR
APOSOR17259-10G
Methyl 4-bromothiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 4-bromothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅BrO₂S Molecular Weight: 221,072 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06203668 CAS-Nummer: 62224-16-2 |