4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Amino-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR17302-5G
APOSOR17302-5GEA
143
EUR
APOSOR17302-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Formel:
C₅H₄ClN₅ Molecular Weight: 169.5700 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08059805 CAS-Nummer: 100644-65-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |