5-Chlor-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17307-1G
APOSOR17307-1GEA
52.2
EUR
APOSOR17307-1G
5-Chlor-2-nitrophenol 98%
5-Chlor-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260849 CAS-Nummer: 611-07-4 |