1-Boc-3-iodoindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
OR1733-1G
APOSOR1733-1GEA
0
EUR
APOSOR1733-1G
1-Boc-3-iodoindole 98%
1-Boc-3-iodoindole
Formel:
C₁₃H₁₄INO₂ Molecular Weight: 343,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864781 CAS-Nummer: 192189-07-4 |