3-(Methylsulfonyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17400-1G
OR17400-5G
OR17400-10G
APOSOR17400-1GEA
34.8
EUR
APOSOR17400-1G
APOSOR17400-5G
APOSOR17400-10G
3-(Methylsulfonyl)anilin
3-(Methylsulfonyl)anilin
Formel:
C₇H₉NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03764428 CAS-Nummer: 35216-39-8 |