2,5-Dichloro-4-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2,5-dichloroanisole, 2,5-Dichloro-p-anisidine
OR17402-10G
APOSOR17402-10GEA
36.4
EUR
APOSOR17402-10G
2,5-Dichloro-4-methoxyaniline
2,5-Dichloro-4-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇Cl₂NO Molecular Weight: 192,043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606083 CAS-Nummer: 101251-23-4 |