6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-N,N-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-amine
OR17505-1G
APOSOR17505-1GEA
232
EUR
APOSOR17505-1G
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
6-Bromo-3-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole
Useful as 5-HT1F receptor antagonists
Formel:
C₁₄H₁₇BrN₂ Molecular Weight: 293,202 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13563140 CAS-Nummer: 186545-33-5 |