(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR17507-1G
OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA
0
EUR
APOSOR17507-1G
APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12027293 CAS-Nummer: 885274-84-0 |