Ethylmercaptoacetat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate

OR17516-5G
APOSOR17516-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17516-5G
Ethylmercaptoacetat
Ethylmercaptoacetat
Formel: C₄H₈O₂S
Molecular Weight: 120,17 g/mol
Siedepunkt: 156…159 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004874
CAS-Nummer: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1228
ADR: 3+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR