2,6-Dichlor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17532-25G
APOSOR17532-25GEA
81.2
EUR
APOSOR17532-25G
2,6-Dichlor-3-methylpyridin 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162.02 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137847 CAS-Nummer: 58584-94-4 |