2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Hydrazinocarbonyl)-2-methyl-1,3-oxazole, 2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid hydrazide
OR17536-250MG
APOSOR17536-250MGEA
58
EUR
APOSOR17536-250MG
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Molecular Weight: 141,128 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11052651 CAS-Nummer: 500341-65-1 |