3,5-Dibromisonicotinaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dibromo-4-formylpyridine, 3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde

OR17546-25G
APOSOR17546-25GEA 58 EUR
APOSOR17546-25G
3,5-Dibromisonicotinaldehyd 97%
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
Formel: C6H3Br2NO
Molecular Weight: 264,9000 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410681
CAS-Nummer: 70201-42-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR