2-Aminobenzothiazol-6-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxybenzothiazol-2-amine, 2-Amino-6-benzothiazolol, 2-Aminobenzothiazol-6-ol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 2-Amino-6-hydroxy-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
OR17549-1G
APOSOR17549-1GEA
58
EUR
APOSOR17549-1G
2-Aminobenzothiazol-6-ol
2-Aminobenzothiazol-6-ol
Formel:
C₇H₆N₂OS Molecular Weight: 166,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00511763 CAS-Nummer: 26278-79-5 |