tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine, 4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
OR1755-25G
APOSOR1755-25GEA
790
EUR
APOSOR1755-25G
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₃N₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02683049 CAS-Nummer: 192130-34-0 |