1-(5-Nitropyridin-2-yl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1756-500MG
APOSOR1756-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR1756-500MG
1-(5-Nitropyridin-2-yl)piperazine 95%
1-(5-Nitropyridin-2-yl)piperazine
Formel:
C₉H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 208,2200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053059 CAS-Nummer: 82205-58-1 |