7-Bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17561-25G
OR17561-5G
OR17561-1G
APOSOR17561-25GEA
87
EUR
APOSOR17561-25G
APOSOR17561-5G
APOSOR17561-1G
7-Bromchinolin
7-Bromoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03695823 CAS-Nummer: 4965-36-0 |