7-Quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17564-1G
OR17564-250MG
OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA
95.7
EUR
APOSOR17564-1G
APOSOR17564-250MG
APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00047617 CAS-Nummer: 1078-30-4 |