7-(Benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinazoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17604-5G
APOSOR17604-5GEA
0
EUR
APOSOR17604-5G
7-(Benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinazoline 98%
7-(Benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Formel:
C₁₆H₁₃ClN₂O₂ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115120 CAS-Nummer: 162364-72-9 |