2,4,6-Trichlor-5-pyrimidincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trichloro-5-formylpyrimidine, 2,4,6-Trichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde
OR17605-5G
APOSOR17605-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17605-5G
2,4,6-Trichlor-5-pyrimidincarbaldehyd
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₅HCl₃N₂O
Molecular Weight: 211,43 g/mol
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02257700
CAS-Nummer: 50270-27-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III