Cyclohexylboronsäurepinakolester 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 267 EUR
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronsäurepinakolester 95%
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR