2-Bromo-1-(2-chloropyridin-3-yl)ethan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Bromoacetyl)-2-chloropyridine
OR17671-250MG
APOSOR17671-250MGEA
241
EUR
APOSOR17671-250MG
2-Bromo-1-(2-chloropyridin-3-yl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-1-(2-chloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Formel:
C₇H₅BrClNO Molecular Weight: 234,478 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190086 CAS-Nummer: 237384-43-9 |