6,6'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-naphthol) 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9-Bis(6-hydroxy-2-naphthyl)fluorene, 6,6'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(naphthalen-2-ol)
OR17679-5G
APOSOR17679-5GEA
23.2
EUR
APOSOR17679-5G
6,6'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-naphthol) 95+%
6,6'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-naphthol)
Formel:
C₃₃H₂₂O₂ Molecular Weight: 450,527 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24038938 CAS-Nummer: 934557-66-1 |