Methyl-(2E)-4-chlor-3-methoxy-2-butenoat  95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-4-Chloro-3-methoxy-2-butenoic Acid Methyl Ester, (E)-Methyl 4-chloro-3-methoxybut-2-enoate
OR17691-25G
APOSOR17691-25GEA 108 EUR
APOSOR17691-25G
Methyl-(2E)-4-chlor-3-methoxy-2-butenoat  95%
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
Formel: C₆H₉ClO₃
Molecular Weight: 164,59 g/mol
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071562
CAS-Nummer: 110104-60-4
UN: 1759
ADR: 8,III