Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR17692-100G
APOSOR17692-100GEA
133
EUR
APOSOR17692-100G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 97%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.16 g/mol Schmelzpunkt: 103…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005238 CAS-Nummer: 6994-25-8 |