(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Aminomethyl)-1H-benzimidazole
OR17701-100G
OR17701-25G
APOSOR17701-100GEA
603
EUR
APOSOR17701-100G
APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Formel:
C₈H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464052 CAS-Nummer: 5805-57-2 UN: 3259 ADR: 8,III |