2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17704-250MG
APOSOR17704-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR17704-250MG
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formel:
C₄H₅ClN₄ Molecular Weight: 144,5623 g/mol Schmelzpunkt: 230…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047355 CAS-Nummer: 14631-08-4 |