2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester, Glycine, N-(diphenylmethylene)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate
OR17705-100G
APOSOR17705-100GEA 82.8 EUR
APOSOR17705-100G
2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formel: C₁₉H₂₁NO₂
Molecular Weight: 295,382 g/mol
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134280
CAS-Nummer: 81477-94-3