1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17713-1G
OR17713-10G
OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA
21.9
EUR
APOSOR17713-1G
APOSOR17713-10G
APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₂₂BNO₂ Schmelzpunkt: 72…76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11506069 CAS-Nummer: 454482-11-2 |