(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
OR17815-10G
APOSOR17815-10GEA
31.9
EUR
APOSOR17815-10G
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 97%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Siedepunkt: 124…125 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066443 CAS-Nummer: 17407-55-5 |