3-Brom-5-methoxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17817-1G
APOSOR17817-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17817-1G
3-Brom-5-methoxybenzonitril 95%
3-Brom-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061971
CAS-Nummer: 867366-91-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III