(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Hydroxymethyl)-2-methylpyrimidine
OR17837-1G
OR17837-5G
OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA
106
EUR
APOSOR17837-1G
APOSOR17837-5G
APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124.1400 g/mol Siedepunkt: 237 °C Schmelzpunkt: 102…103 °C Dichte: 1.171 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09414732 CAS-Nummer: 2239-83-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...