4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
OR17844-1G
APOSOR17844-1GEA
296
EUR
APOSOR17844-1G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂S Molecular Weight: 270,735 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817557 CAS-Nummer: 61320-20-5 UN: 3261 ADR: 8,III |