6-Phenylpyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17846-1G
APOSOR17846-1GEA 377 EUR
APOSOR17846-1G
6-Phenylpyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₂S
Schmelzpunkt: 106,5…107.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09064941
CAS-Nummer: 884507-12-4
UN: 3261
ADR: 8,II