4-Brom-2,6-dimethylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17852-1G
APOSOR17852-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17852-1G
4-Brom-2,6-dimethylpyridin
4-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,0491 g/mol
Siedepunkt: 81 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 32…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671475
CAS-Nummer: 5093-70-9