4-(1H-Imidazol-4-yl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Aminophenyl)-1H-imidazole
OR17872-250MG
APOSOR17872-250MGEA
149
EUR
APOSOR17872-250MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)aniline 95+%
4-(1H-Imidazol-4-yl)aniline
Formel:
C₉H₉N₃ Molecular Weight: 159,188 g/mol Schmelzpunkt: 97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00297065 CAS-Nummer: 29528-28-7 |